Imprimer
Tétradécyltrimethylammonium bromure BP
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): MiTMAB, Bromure de tetradonium, Dynamin Inhibiteur II, TTAB, Bromure de tétradécyltrimethylammonium
BIC0114-100G BIC0114-500G
APOSBIC0114-100GEA 49.3 EUR
APOSBIC0114-100G APOSBIC0114-500G
Tétradécyltrimethylammonium bromure BP
Tétradécyltrimethylammonium bromure
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Poids moléculaire: 336.394 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
UN: 3263
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,06419