Chloramphénicol 99
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
Bacteriostatic antibiotic with activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
- Cell culture tested
Formule:
Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂ Poids moléculaire: 323.13 g/mol Point d'ébullition: 645 Point de fusion: 148…152 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00078159 Numéro CAS: 56-75-7 EINECS: 200-287-4 Indice Merck: 13,02087 |