Imprimer
Cefotetan disodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 0 EUR
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Formule: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Point de fusion: 173…178 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00941449
Numéro CAS: 74356-00-6