Imprimer

Helvolic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BIBR1050-1MG BIBR1050-5MG
APOSBIBR1050-1MGEA 0 EUR
APOSBIBR1050-1MG APOSBIBR1050-5MG
Helvolic acid
Helvolic acid
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 29400-42-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR