Imprimer
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Aoa, Fmoc-Aoa-OH
BIBP1076-500MG BIBP1076-1G
APOSBIBP1076-500MGEA 66.7 EUR
APOSBIBP1076-500MG APOSBIBP1076-1G
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Formule: C₁₇H₁₅NO₅
Poids moléculaire: 313.31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01076133
Numéro CAS: 123106-21-8