Imprimer
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid N-Succinimidyl Ester, ATFB-SE
BIBP1071-1G BIBP1071-100MG BIBP1071-250MG
APOSBIBP1071-1GEA 696 EUR
APOSBIBP1071-1G APOSBIBP1071-100MG APOSBIBP1071-250MG
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥98%
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Formule: C₁₁H₄F₄N₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467437
Numéro CAS: 126695-58-7