Imprimer
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-4-[(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]cyclohexanecarboxylic acid, Mal-AMCHC, trans-4-((2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acid
BIBP1059-500MG BIBP1059-1G
APOSBIBP1059-500MGEA 82.8 EUR
APOSBIBP1059-500MG APOSBIBP1059-1G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥99%
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 237.26 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11519178
Numéro CAS: 69907-67-1