Imprimer
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc,Et-EDA.HCl
BIBP1037-1G BIBP1037-5G
APOSBIBP1037-1GEA 119 EUR
APOSBIBP1037-1G APOSBIBP1037-5G
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride
Formule: C₉H₂₁ClN₂O₂
Poids moléculaire: 224.73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796900
Numéro CAS: 1001020-32-1