Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₃H₄₄N₂O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06796877 Numéro CAS: 560088-79-1 |