Fmoc-Lys(Me3)-OH chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-Lys(Me)₃-OH chloride, Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride, Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride
Formule:
C₂₄H₃₁ClN₂O₄ Poids moléculaire: 446.972 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00672333 Numéro CAS: 201004-29-7 |