N,N'-Méthylènediacrylamide ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
Formule:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008625 Numéro CAS: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |