Imprimer
L(-)-Glutathion, reduit
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): GSH
BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 29 EUR
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
L(-)-Glutathion, reduit
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Poids moléculaire: 307.33 g/mol
Point de fusion: 192…195 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8
Indice Merck: 13,04488