Imprimer
Deferoxamine mesylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DFOM
BIB6311-10G BIB6311-5G BIB6311-1G
APOSBIB6311-10GEA 348 EUR
APOSBIB6311-10G APOSBIB6311-5G APOSBIB6311-1G
Deferoxamine mesylate
Deferoxamine mesylate
Formule: C₂₆H₅₂N₆O₁₁S
Poids moléculaire: 656.793 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058605
Numéro CAS: 138-14-7
EINECS: 205-314-3