Imprimer
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIB6297-10MG BIB6297-5MG
APOSBIB6297-10MGEA 284 EUR
APOSBIB6297-10MG APOSBIB6297-5MG
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Cyanidin-3-O-glucoside chloride
Formule: C₂₁H₂₁O₁₁Cl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064923
Numéro CAS: 7084-24-4