Imprimer
(±)-1,2-Octanediol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 270 EUR
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octanediol
(±)-1,2-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
Poids moléculaire: 146.23 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C
Point de fusion: 28…31 °C
Point éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010738
Numéro CAS: 1117-86-8