Imprimer
AQC
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Aminoquinoline N-succinimidyl ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 6-Quinolylcarbamate
BIB6284-100MG BIB6284-500MG BIB6284-1G
APOSBIB6284-100MGEA 277 EUR
APOSBIB6284-100MG APOSBIB6284-500MG APOSBIB6284-1G
AQC
AQC
Formule: C₁₄H₁₁N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940654
Numéro CAS: 148757-94-2