Résazurine sel de sodium
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one
Formule:
C₁₂H₆NNaO₄ Poids moléculaire: 251.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005036 Numéro CAS: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |