Imprimer
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate trihydrate, 4-MUP trihydrate
BIB6118-1G BIB6118-500MG BIB6118-2.5G
APOSBIB6118-1GEA 125 EUR
APOSBIB6118-1G APOSBIB6118-500MG APOSBIB6118-2.5G
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Formule: C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037614
Numéro CAS: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0