Imprimer
5-Methyl-DL-tryptophan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6112-1G BIB6112-500MG BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA 261 EUR
APOSBIB6112-1G APOSBIB6112-500MG APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 280…282 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005652
Numéro CAS: 951-55-3