Imprimer
L-Malate de disodium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6095-100G BIB6095-25G
APOSBIB6095-100GEA 174 EUR
APOSBIB6095-100G APOSBIB6095-25G
L-Malate de disodium
L-Malate de disodium
Formule: C₄H₄Na₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 138-09-0