Imprimer
L-Kynurenine base libre
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): β-Anthraniloyl-L-alanine, (S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid, Kynurenine
BIB6088-1G BIB6088-100MG
APOSBIB6088-1GEA 574 EUR
APOSBIB6088-1G APOSBIB6088-100MG
L-Kynurenine base libre
L-Kynurenine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069912
Numéro CAS: 2922-83-0