2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₉O₇·½Ca·H₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149104 Numéro CAS: 3470-37-9 |