Imprimer
5-Hydroxy-2-methylindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Formule: C₉H₉NO
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022714
Numéro CAS: 13314-85-7