Imprimer
Hematin (de porc)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydroxyhemin, Ferrihemate
BIB6063-1G BIB6063-5G
APOSBIB6063-1GEA 87 EUR
APOSBIB6063-1G APOSBIB6063-5G
Hematin (de porc)
Hematin
Formule: C₃₄H₃₃FeN₄O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011615
Numéro CAS: 15489-90-4