Imprimer
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Gly-Pro-AMC·HBr
BIB6062-100MG BIB6062-25MG
APOSBIB6062-100MGEA 357 EUR
APOSBIB6062-100MG APOSBIB6062-25MG
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Gly pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Substratefor dipeptidylaminopeptidase IV.
Formule: C₁₇H₂₀BrN₃O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00152092
Numéro CAS: 115035-46-6