Imprimer
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (des testicules de saumon)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
BIB6040-100G BIB6040-50G
APOSBIB6040-100GEA 870 EUR
APOSBIB6040-100G APOSBIB6040-50G
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium) (des testicules de saumon)
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130921
Numéro CAS: 9007-49-2