Imprimer
L-Dehydroascorbic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-2,3,4-trione, L-Dehydroascorbate, L-Threo-hexo-2,3-diulosono-1,4-lactone
BIB6039-1G BIB6039-5G BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA 87 EUR
APOSBIB6039-1G APOSBIB6039-5G APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
L-Dehydroascorbic acid
Formule: C₆H₆O₆
Poids moléculaire: 174.108 g/mol
Point de fusion: 228 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066467
Numéro CAS: 490-83-5
EINECS: 207-720-6