Imprimer
4-Chloroindole-3-acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6028-250MG BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA 40.6 EUR
APOSBIB6028-250MG APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Formule: C₁₀H₈ClNO₂
Point de fusion: 179…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216155
Numéro CAS: 2519-61-1