Imprimer
Chlorogenic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-O-Caffeoylquinic acid, 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid
BIB6027-25G BIB6027-1G BIB6027-5G
APOSBIB6027-25GEA 155 EUR
APOSBIB6027-25G APOSBIB6027-1G APOSBIB6027-5G
Chlorogenic acid
Chlorogenic acid
Formule: C₁₆H₁₈O₉
Poids moléculaire: 354.31 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003862
Numéro CAS: 327-97-9