Imprimer
Acide chenodesoxycholique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB6026-100G BIB6026-25G
APOSBIB6026-100GEA 203 EUR
APOSBIB6026-100G APOSBIB6026-25G
Acide chenodesoxycholique
Acide chenodesoxycholique
Bile acid.
Formule: C₂₄H₄₀O₄
Point de fusion: 162…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064142
Numéro CAS: 474-25-9
EINECS: 207-481-8