D-(+)-Cellobiose
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ Poids moléculaire: 342.30 g/mol Point de fusion: 239…240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00136034 Numéro CAS: 528-50-7 |