Phenethyl caffeate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,4-Dihydroxycinnamic Acid Phenethyl Ester, Caffeic Acid Phenethyl Ester, Phenethyl 3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate, CAPE, Phenethyl 3,4-Dihydroxycinnamate
Formule:
C₁₇H₁₆O₄ Poids moléculaire: 284.31 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00866470 Numéro CAS: 104594-70-9 |