Imprimer
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
BIB6021-25G BIB6021-50G BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA 50.9 EUR
APOSBIB6021-25G APOSBIB6021-50G APOSBIB6021-100G
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Formule: C₉H₈O₄
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 366
Point de fusion: 211…213 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Indice Merck: 12,01673