Imprimer
Phosphate d'adénosine monohydraté ≥96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
BIB3002-25G BIB3002-100G
APOSBIB3002-25GEA 21.9 EUR
APOSBIB3002-25G APOSBIB3002-100G
Phosphate d'adénosine monohydraté ≥96%
Phosphate d'adénosine monohydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
Poids moléculaire: 365.24 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149360
Numéro CAS: 18422-05-4