Imprimer
PIPES 99,5, ultrapure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2,2'-(pipérazine-1,4-diyl)bis(éthanesulfonique)
BIB2004-100G BIB2004-1KG BIB2004-250G
APOSBIB2004-100GEA 40.6 EUR
APOSBIB2004-100G APOSBIB2004-1KG APOSBIB2004-250G
PIPES 99,5, ultrapure
PIPES
Biological buffer - useful range 6.1 - 7.5
  • Heavy metals: <10ppm
  • pKa @ 20°C: 6.8 + 0.5
Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Poids moléculaire: 302.37 g/mol
Point d'ébullition: 499
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Indice Merck: 12,07633