Imprimer
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
BIB1479-1G BIB1479-5G BIB1479-10G
APOSBIB1479-1GEA 72.5 EUR
APOSBIB1479-1G APOSBIB1479-5G APOSBIB1479-10G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Formule: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Poids moléculaire: 329.21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005845
Numéro CAS: 60-92-4