Imprimer
Ac-D-Lys-OH
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIB1449-250MG BIB1449-1G BIB1449-5G
APOSBIB1449-250MGEA 27.7 EUR
APOSBIB1449-250MG APOSBIB1449-1G APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066056
Numéro CAS: 58840-79-2