Imprimer
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-1GEA 43.5 EUR
APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Poids moléculaire: 301.25 g/mol
Point de fusion: 209…213 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064088
Numéro CAS: 3767-28-0