Imprimer
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthyl chloroacetate
BIB1424-1G BIB1424-500MG
APOSBIB1424-1GEA 161 EUR
APOSBIB1424-1G APOSBIB1424-500MG
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Chloroacétate de 3-[[(2-méthylphényl)amino]carbonyl]-2-naphtyle
Formule: C₂₀H₁₆ClNO₃
Point de fusion: 163…171 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 35245-26-2