Imprimer
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
BIB1151-100G BIB1151-1KG BIB1151-2.5KG
APOSBIB1151-100GEA 21.9 EUR
APOSBIB1151-100G APOSBIB1151-1KG APOSBIB1151-2.5KG
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine ≥99%
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Formule: C₆H₁₃NO₄
Poids moléculaire: 163.17 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004295
Numéro CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1