N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Biotinamidohexanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Biotinyl-6-aminohexanoic Acid Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate, N-[5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotinamide, Biotin-LC-NHS, Biotin-C5-NHS Ester
Extended spacer arm -Conjugate for enzyme immunoassays -Primary amine reactive.
Formule:
C₂₀H₃₀N₄O₆S Point de fusion: 169 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00065502 Numéro CAS: 72040-63-2 |