Imprimer
Bleu de bromophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 55.1 EUR
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
Bleu de bromophénol
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 279 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9