Imprimer
4-Bromo-A-23187
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Antibiotic A-23187, 4-bromo
BIB1001-1MG BIB1001-5MG
APOSBIB1001-1MGEA 144 EUR
APOSBIB1001-1MG APOSBIB1001-5MG
4-Bromo-A-23187
4-Bromo-A-23187
Calcium ionophore, analog of calcium ionophore A23187.
Formule: C₂₉H₃₆BrN₃O₆
Poids moléculaire: 602.52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 76455-48-6