Imprimer
D(+)-Biotine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB0603-1G BIB0603-5G BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA 29 EUR
APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G APOSBIB0603-10G
D(+)-Biotine 99%
D(+)-Biotine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 231…233 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3