Imprimer
Bialaphos sodium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIB0131-100MG BIB0131-50MG
APOSBIB0131-100MGEA 422 EUR
APOSBIB0131-100MG APOSBIB0131-50MG
Bialaphos sodium
Bialaphos sodium
Bialaphos is tripeptide antibiotic used in transformationexperiments.
Formule: C₁₁H₂₁N₃NaO₆P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01674432
Numéro CAS: 71048-99-2