Jaune d'alizarine GG
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Salicyl Yellow, Sodium 2-hydroxy-5-((3-nitrophenyl)diazenyl)benzoate, Metachrome Yellow Mordant Yellow 1, Alizarin Yellow 2G, 5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Metachrome Yellow, Alizarin yellow GG
C.I. 14025
Formule:
C₁₃H₈N₃NaO₅ Poids moléculaire: 309.21 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044746 Numéro CAS: 584-42-9 |