Imprimer
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): BROMOMETHYLTRIACETYL GLUCURONATE, Acetobromo-α-D-glucuronic Acid Methyl Ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate, (2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, (2R,3R,4S,5S,6S)-2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BIA6200-1G BIA6200-5G BIA6200-25G
APOSBIA6200-1GEA 50.9 EUR
APOSBIA6200-1G APOSBIA6200-5G APOSBIA6200-25G
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Stabilised with 2% calcium carbonate
Formule: C₁₃H₁₇BrO₉
Poids moléculaire: 397.174 g/mol
Point de fusion: ∼ 105 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00061613
Numéro CAS: 21085-72-3
EINECS: 244-203-4