1,2,4-Triazine-3,5-diol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Formule:
C₃H₃N₃O₂ Point de fusion: 274…275 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006456 Numéro CAS: 461-89-2 EINECS: 207-318-0 |