L(-)-Arabitol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₂O₅ Point de fusion: 101…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064290 Numéro CAS: 7643-75-6 |