Imprimer
7-Aminocephalosporanic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 0 EUR
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005177
Numéro CAS: 957-68-6